Learn More
α,α,α-Trichlortoluol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309565
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309565 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309565 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17787000AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mL
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Acetonitrile