Learn More
Alpha,Alpha,Alpha',Alpha'-Tetrabrom-o-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. 10072843
Brand: Thermo Scientific Acros 137970250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13209-15-9 | C8H6Br4 | 421.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13209-15-9
MDL-Nummer MFCD00000131
InChI-Schlüssel LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boi
PubChem CID 83234
IUPAC-Name 1,2-bis(Ethenyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H6Br4
Strukturformel C6H4(CHBr2)2
Menge 25 g
Beilstein 05,367
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Molekulargewicht (g/mol) 421.75
Formelmasse 421.75
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • a,a,a',a'-Tetrabromo-o-xylene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.