Learn More
Alpha,Alpha,3,5-Tetramethyl-benzeneacetonitrile, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha,alpha,3,5-Tetramethyl-benzeneacetonitrile |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15N/c1-9-5-10(2)7-11(6-9)12(3,4)8-13/h5-7H,1-4H3 |
| Formelmasse | 173.1204 |