Learn More
alpha-Aleuritinsäure, TRC
Artikelnummer. 30310776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310776 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310776 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA52550010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aleuritic Acid
CAS 533-87-9
Summenformel C16 H32 O5
Menge 10 g
Synonym (9R*,10S*)-rel-9,10,16-Trihydroxyhexadecanoic Acid, (±)-erythro-Aleuritic Acid, DL-erythro-Aleuritic Acid, NSC 7668, erythro-Aleuritic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
SMILES OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name (9R,10S)-9,10,16-TriHydroxyhexadecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 304.42
Formelmasse 304.225