Learn More
Aloin Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424579 25 g 25 Gramm
15434579 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62153.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aloe-Exudant, als stimulierendes Abführmittel verwendet
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1415-73-2
Summenformel C21H22O9
Molekulargewicht (g/mol) 418.40
MDL-Nummer MFCD00151160
InChI-Schlüssel AFHJQYHRLPMKHU-WEZNYRQKSA-N
Synonym barbaloin, aloin, aloin a, aloinum, aloin ban, dsstox_cid_25967, 10s-1,8-dihydroxy-3-hydroxymethyl-10-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl-10h-anthracen-9-one, 1s-1,5-anhydro-1-9s-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl-10-oxo-9,10-dihydroanthracen-9-yl-d-glucitol, 10-1',5'-anhydroglucosyl aloe-emodin-9-anthrone, barbaloin a
PubChem CID 12305761
ChEBI CHEBI:2991
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H]1C2=CC=CC(O)=C2C(=O)C2=C(O)C=C(CO)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aloin
Farbe Gelb bis Braun
Menge 25 g
Beilstein 6077558
IUPAC-Name (10S)-1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-10H-anthracen-9-on
Formelmasse 418.4
Physikalische Form Pulver