Learn More
Alodane, TRC
Artikelnummer. 30138187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138187 50 mg 50 Milligramm
30004495 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61428350MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2550-75-6
Summenformel C9 H6 Cl8
Molekulargewicht (g/mol) 397.77
Synonym 2-Norbornene, 1,2,3,4,7,7-hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis(chloromethyl)-2-norbornene, 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-di(chloromethyl)[2.2.1]bicyclohept-2-ene, AC 12402, Alodan, Alodan (pesticide), Chlorbicyclen, Cyclodan, Hercules 12402, Hercules 426, NSC 41891
IUPAC-Name (1R,4S)-1,2,3,4,7,7-Hexachlor-5,6-bis(Chloromethyl)Bicyclo[2.2.1]Hept-2-Ene
SMILES ClCC1C(CCl)[C@]2(Cl)C(=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorbicyclen
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorbicyclen
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C9H6Cl8/c10-1-3-4(2-11)8(15)6(13)5(12)7(3,14)9(8,16)17/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 50 mg
Formelmasse 393.7978