Learn More
Thermo Scientific Chemicals Almotriptan-Malat
Artikelnummer. 16544484 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16544484 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16544484 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465402500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Almotriptan malate
CAS 181183-52-8
Summenformel C21H31N3O7S
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
InChI-Schlüssel QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CS(=O)(=O)N3CCCC3)C=C12
IUPAC-Name 2-Hydroxybutanediosäure; Dimethyl(2-{5-[(Pyrrolidin-1-Sulfonyl)methyl]-1H-Indol-3-yl}ethyl)Amin
Molekulargewicht (g/mol) 469.55
Formelmasse 469.55