Learn More
Allyl-triphenylphosphoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498626
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498626 25 g 25 Gramm
11408636 100 g 100 Gramm
11418636 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16012.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18480-23-4 | C21H20ClP | 338.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18480-23-4
Summenformel C21H20ClP
Molekulargewicht (g/mol) 338.81
MDL-Nummer MFCD00031542
InChI-Schlüssel FKMJROWWQOJRJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym allyltriphenylphosphonium chloride, allyl triphenylphosphonium chloride, triphenyl prop-2-enyl phosphanium chloride, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium chloride, acmc-1buz2, allyltriphenylphosphoniumchloride, triphenyl prop-2-enyl phosphonium chloride, phosphonium,triphenyl-2-propen-1-yl-, chloride 1:1
PubChem CID 2734120
SMILES [Cl-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyltriphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 230°C to 232°C
Strukturformel (CH2=CHCH2)(C6H5)3PCl
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name triphenyl(prop-2-enyl)phosphanium;chlorid
Formelmasse 338.82
Reinheit (%) 99%