Learn More
Allyltrimethylsilan, TRC
Artikelnummer. 30179397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179397 10 g 10 Gramm
30179147 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179397 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57235010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762-72-1
Summenformel C6 H14 Si
Molekulargewicht (g/mol) 114.26
Synonym Trimethyl-2-propen-1-yl-silane, Allyltrimethyl-silane, Trimethyl-2-propenyl-silane, 3-(Trimethylsilyl)-1-propene, 3-(Trimethylsilyl)propene, Trimethyl(2-propenyl)silane, Trimethylallylsilane
IUPAC-Name Trimethyl(prop-2-enyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyltrimethylsilane
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Formelmasse 114.0865