Learn More
Allyltrimethylsilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497626 10 g 10 Gramm
11489387 10 g 10 Gramm
11407636 50 g 50 Gramm
11364609 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11497626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14662.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 762-72-1 | C6H14Si | 114.263 g/mol
Allyltrimethylsilane is involved as a reactant in Hosomi Sakurai reaction for allylation in the presence of Lewis acid. For example, it reacts with cyclohexanone to get 1-allylcyclohexanol. It acts as a nucleophile and is involved in Carbon-Ferrier rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allyltrimethylsilan ist ein Reaktionspartner bei der Allylierung in der Hosomi-Sakurai-Reaktion in Gegenwart von Lewis-Säure. Es reagiert zum Beispiel mit Cyclohexanon, um 1-Allylcyclohexanol zu bilden. Es fungiert als Nukleophil und ist an der Carbon-Ferrier-Anordnung beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762-72-1
Summenformel C6H14Si
Molekulargewicht (g/mol) 114.263
MDL-Nummer MFCD00008635
InChI-Schlüssel HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
PubChem CID 69808
IUPAC-Name Trimethyl(prop-2-enyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Spezifikation
Siedepunkt 85°C to 86°C
Chemischer Name oder Material Allyltrimethylsilane
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 906755
Flammpunkt −10°C (14°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 114.27
Reinheit (%) ≥98%
Brechungsindex 1.408
Dichte 0.717