Learn More
Allyltrimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10215631 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10565491 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215631 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 349990100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 762-72-1 | C6H14Si | 114.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762-72-1
Summenformel C6H14Si
Molekulargewicht (g/mol) 114.27
MDL-Nummer MFCD00008635
InChI-Schlüssel HYWCXWRMUZYRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propenyl, trimethylallylsilane, silane, allyltrimethyl, allyl trimethylsilane, unii-8b84c337vf, ccris 2649, allyl trimethyl silane, 3-trimethylsilyl propene, allytrimethylsilane
PubChem CID 69808
IUPAC-Name Trimethyl(prop-2-enyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyltrimethylsilane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7190g/mL
Siedepunkt 85°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2Si(CH3)3
Brechungsindex 1.4060 to 1.408
Menge 10 mL
Fieser 10,6; 11,16; 12,23; 13,11; 14,18; 15,8
Merck Index 15, 290
Relative Dichte 0.719
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 114.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Allyltrimethylsilane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.