Learn More
Allylthioharnstoff, Pure, biologischer Sauerstoffbedarf in Wasser 50 g, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10622251 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10622251 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10622251 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/1566/47
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 109-57-9
Schmelzpunkt 78°C
Farbe Beige
pH 6.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C4H8N2S
MDL-Nummer 4940
Menge 50 g
Formelmasse 116.18g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylthiourea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen