Learn More
Allylcyclopentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459696
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11459696
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20228.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3524-75-2 | C8H14 | 110.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3524-75-2
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.2
MDL-Nummer MFCD00001390
InChI-Schlüssel NHIDGVQVYHCGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylcyclopentane, 3-cyclopentylpropene, cyclopentane, 2-propenyl, cyclopentane, allyl, 3-cyclopentyl-1-propene, allyl cyclopentane, 2-propenylcyclopentane, 1-propene, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentylprop-1-ene
PubChem CID 77059
IUPAC-Name Prop-2-enylcyclopentan
SMILES C=CCC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylcyclopentane
Schmelzpunkt -111°C
Dichte 0.793
Siedepunkt 125°C to 127°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Brechungsindex 1.441
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 2036419
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 98%