Learn More
Allylboronsäurepinacolester, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342947 1 g -
11352947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16232.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 72824-04-5 | C9H17BO2 | 168.04 g/mol
Allylboronic acid pinacol ester reacts with carboxylic acids, in the presence of tri-n-butyltin hydride, to give homoallylic alcohols in good yield. Homoallylic alcohols can also be formed by allylboration of aldehydes. It is a reagent used for palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and olefin metathesis, intermolecular radical additions, allylboration of aldehydes catalyzed by chiral spirobiindane diol (SPINOL) based phosphoric acids, cobalt-catalyzed regioselective hydrovinylation of dienes with alkenes, nucleic acid-templated energy transfer leading to a photorelease reaction and stereoselective indium-catalyzed Hosomi-Sakurai reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylboronsäure-Pinacolester reagiert mit Carbonsäuren in Gegenwart von Tri-n-Butyltin Hydrid zu homoallylischen Alkoholen mit gutem Ertrag. Homoallylalkohole können auch durch Allylierung von Aldehyden gebildet werden. Es ist ein Reagenz für palladiumkatalysierte Suzuki-Miyaura Kreuzkupplungsreaktionen und Olefinmetathese, intermolekulare Radikalzusätze, Allylierung von Aldehyden, die durch chirale Spirobiindandiol(SPINOL)-basierte Phosphorsäure katalysiert werden, kobaltkatalysierte regioselektive Hydrovinylierung von Dienen mit Alkenen, nukleinsäuretemplattierten Energietransfer, der zu einer Photoreleasereaktion führt, und stereoselektive indiumkatalysierte Hosomi-Sakurai-Reaktionen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 – 8 °C. Unter Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72824-04-5
Summenformel C9H17BO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.04
MDL-Nummer MFCD00013347
InChI-Schlüssel YMHIEPNFCBNQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylboronic acid pinacol ester, 2-allyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronic acid, pinacol cyclic ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-2-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronic acid piracol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, allylboronicacidpinacolester, pinacol allylboronate, abape
PubChem CID 2763171
SMILES CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylboronic acid pinacol ester
Dichte 0.89
Siedepunkt 50°C to 53°C (5 mmHg)
Flammpunkt 46°C (140°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 1 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 4244068
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-prop-2-enyl-1,3,2-dioxaborolan
Formelmasse 168.05
Reinheit (%) ≥98%