Learn More
Allylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429823 100 g 100 Gramm
11419823 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429823 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12965.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 300-57-2 | C9H10 | 118.179 g/mol
Allylbenzene is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylbenzol wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300-57-2
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.179
MDL-Nummer MFCD00008651
InChI-Schlüssel HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
PubChem CID 9309
IUPAC-Name Prop-2-enylbenzol
SMILES C=CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylbenzene
Schmelzpunkt ∼-50°C
Dichte 0.892
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.51
Menge 100 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1098501
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and benzene.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 98%