Learn More
Allylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466740 500 mL 500 Milliliter
11446740 25 mL 25 Milliliter
11456740 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466740 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07162.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-11-9 | C3H7N | 57.10 g/mol
Allylamine is used as monomer in deposition of the allylamine plasma polymer. It was used in generation of a chemical gradient via plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina. It was used to investigate the surface reactivity of substrates coated with thin layers of plasma polymerized allylamine films. It was used in a direct monocarboxymethylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylamin wird als Monomer bei der Abscheidung des Allylamin-Plasmapolymers verwendet. Es wurde bei der Erzeugung eines chemischen Gradienten durch Plasma-Copolymerisation von Octadien- und Allylaminpolymer auf nanoporösem Aluminiumoxid verwendet. Es wurde verwendet, um die Oberflächenreaktivität von Substraten zu untersuchen, die mit dünnen Schichten aus plasma-polymerisierten Allylaminschichten beschichtet sind. Es wurde in einer direkten Monocarboxymethylierungsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-11-9
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 57.10
MDL-Nummer MFCD00008199
InChI-Schlüssel VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
PubChem CID 7853
IUPAC-Name Prop-2-en-1-amin
SMILES NCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylamine
Schmelzpunkt -88°C
Dichte 0.761
Siedepunkt 53°C to 54°C
Flammpunkt −28°C (−18°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel CH2=CHCH2NH2
Brechungsindex 1.421
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2334
Beilstein 635703
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,287
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 57.1
Reinheit (%) ≥98%