Learn More
Allylmethylsulfid, TRC
Artikelnummer. 30324349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324349 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324349 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5587005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl Methyl Sulfide
CAS 10152-76-8
Summenformel C4 H8 S
Menge 5 g
Synonym 3-(Methylthio)-1-propene, Allyl methyl thioether, Methyl 2-propenyl sulfide
InChI-Formel InChI=1S/C4H8S/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CSCC=C
IUPAC-Name 3-Methylsulfanylprop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 88.17
Formelmasse 88.0347