Learn More
Allylmercaptan (> 75%), TRC
Artikelnummer. 30323921
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323921 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323921 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6145432.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl Mercaptan
CAS 870-23-5
Summenformel C3H6S
Menge 2.5 g
Synonym 1-Propene-3-thiol, 2-Propen-1-thio, Allylthiol, NSC 6744
InChI-Formel InChI=1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
SMILES SCC=C
IUPAC-Name Prop-2-en-1-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 74.14
Formelmasse 74.019