Learn More
Allylisothiocyanat 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Allyl isothiocyanate |
| CAS | 57-06-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Allyl isothiocyanate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H5 N S |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2 |
| SMILES | C=CCN=C=S |
| Mehr anzeigen |