Learn More
Allylethylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303406
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11303406 5 g 5 Gramm
11393396 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12847.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5296-62-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5296-62-8
Summenformel C5H10S
Molekulargewicht (g/mol) 102.20
MDL-Nummer MFCD00026979
InChI-Schlüssel NOJXPGXFDASWEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl ethyl sulfide, 4-thia-1-hexene, 1-propene-1-one, 3-ethylthio, allylethylsulfide, allyl ethylsulfide, allylethyl sulfide, allyl ethyl sulphide, 3-ethylthio-1-propene, acmc-1ao1o
PubChem CID 123229
IUPAC-Name 3-(ethylsulfanyl)prop-1-ene
SMILES CCSCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl ethyl sulfide
Dichte 0.868
Siedepunkt 115°C to 116°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3CH2SCH2CH=CH2
Brechungsindex 1.468
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1736876
Formelmasse 102.19
Reinheit (%) 97%