Learn More
Allyl-(chlormethyl)-dimethylsilan, 97+ %
Artikelnummer. 11374937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374937 25 g 25 Gramm
11364937 1 g 1 Gramm
11354937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041953.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75422-66-1
Summenformel C6H13ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 148.71
MDL-Nummer MFCD00012045
InChI-Schlüssel UHHLOVCFFWGSMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloromethyl dimethylsilane, silane, chloromethyl dimethyl-2-propenyl, chloromethyl dimethylprop-2-en-1-ylsilane, acmc-1bfca, dimethylallylchloromethylsilane, 3-chloromethyldimethylsilyl-1-propene, allyl chloromethyl dimethyl dimethylsilane, silane,allyl, chloromethyl ,dimethyl, chloromethyl dimethyl prop-2-en-1-yl silane
PubChem CID 556526
IUPAC-Name Chloromethyl-dimethyl-prop-2-enylsilan
SMILES C[Si](C)(CCl)CC=C
Spezifikation
Siedepunkt 165°C (50mmHg)
Chemischer Name oder Material Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 27°C (81°F)
Formelmasse 148.71
Reinheit (%) ≥97%
Brechungsindex 1.449
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.907 g/mL