Learn More
Allylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781335 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10781335
Marke: Thermo Scientific Acros 221741000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2937-50-0 | C4H5ClO2 | 120.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2937-50-0
Summenformel C4H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 120.54
MDL-Nummer MFCD00000648
InChI-Schlüssel CAEWJEXPFKNBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloroformate, chloroformic acid allyl ester, allyl chlorocarbonate, allylchloroformate, 2-propenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 2-propenyl ester, formic acid, chloro-, allyl ester, hsdb 621, allylester kyseliny chlormravenci, allylester kyseliny chlormravenci czech
PubChem CID 18052
IUPAC-Name Prop-2-enylcarbonochloridat
SMILES C=CCOC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl chloroformate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-rot bis gelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 109.0°C to 110.0°C
Flammpunkt 31°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2CH2CH=CH2
Brechungsindex 1.4213 to 1.4233
Menge 100 mL
Beilstein 03, 12
Fieser 12,15; 13,9
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 120.54
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.