Learn More
Allyl-Choracetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045664
18.28 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2916-14-5
C5H7ClO2
134.559
MFCD00058936
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
allyl chloroacetate, allyl 2-chloroacetate, chloroacetic acid allyl ester, acetic acid, chloro-, 2-propenyl ester, prop-2-en-1-yl 2-chloroacetate, acetic acid, chloro-, allyl ester, allyl monochloroacetate, acmc-1cffa, chloroacetic acid,2-propenyl ester
76206
Prop-2-enyl-2-chloracetat
C=CCOC(=O)CCl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2916-14-5
C5H7ClO2
134.559
MFCD00058936
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
allyl chloroacetate, allyl 2-chloroacetate, chloroacetic acid allyl ester, acetic acid, chloro-, 2-propenyl ester, prop-2-en-1-yl 2-chloroacetate, acetic acid, chloro-, allyl ester, allyl monochloroacetate, acmc-1cffa, chloroacetic acid,2-propenyl ester
76206
Prop-2-enyl-2-chloracetat
C=CCOC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Allyl chloroacetate
Dichte 1.16
Siedepunkt 162°C to 164°C
Flammpunkt 61°C (141°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1747000
Formelmasse 134.56
Reinheit (%) 98%