Learn More
Allylchlorid, 98 %, stabilisiert, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 102910010
Additional Details : CAS : 107-05-1 Gewicht : 0.98900kg Transport : UN number : 1100 Chem class : 3 Pack group : I
Menge 1L
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10040580
Menge Preis
1 55.45 CHF / 1 Liter
10 51.35 CHF / 1 Liter
Voraussichtliches Versanddatum: 23-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Alkylierungsreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
107-05-1
76.53
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
7850
3-chloroprop-1-ene
C3H5Cl
MFCD00000984
allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
CHEBI:82379
C=CCCl
Spezifikation
Allyl chloride
−29°C
Glasflasche
0.939
0.34 mPa.s (20°C)
44.0°C to 46.0°C
-136.0°C
107-05-1,75-56-9
100.0
C3H5Cl
MFCD00000984
13,198
allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
3-chloroprop-1-ene
7850
76.53
98%
0.9390g/mL
Authentic
1.4140 to 1.4160
0.05 to 0.09% propylene oxide
0.02% max. (K.F.)
Farblos bis hellgelb
1L
97.5
97.5% min. (GC)
H2C=CHCH2Cl
01,198
15,28
Solubility in water: 3.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol>50g/100mL,soluble in ch2cl2,acetone >50g/100 mL,soluble in n,n-dimethylformamide >50g/100 mL,miscible with chloroform and ether
C=CCCl
76.53
CHEBI:82379
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Allyl chloride, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate