Learn More
Allylchlorid, 98 %, stab. mit Propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466887 2.5 L -
11456887 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14330.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-05-1 | Molecular Formula: C3H5Cl | Molecular Weight: 76.523 g/mol
Allylchlorid wird als Alkylierungsmittel verwendet. Wird in der Behandlung mit Natrium-bis(Trimethylsilyl)amid verwendet, um das hochbelastete, hochreaktive Alkencyclopropen zu erhalten.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Allylchlorid wird als Alkylierungsmittel verwendet. Wird in der Behandlung mit Natrium-bis(Trimethylsilyl)amid verwendet, um das hochbelastete, hochreaktive Alkencyclopropen zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3600 mg/l bei 20 °C), Ethanol, Äther, Petroleum, Aceton, Chloroform, Benzol, Methanol und 2-prop.
Hinweise
Bei -20 °C lagern. An einem trockenen und kühlen Ort fest verschlossen halten. In ordnungsgemäß beschrifteten Behältern aufbewahren. Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort dicht verschlossen aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Bortrifluorid, Schwefelsäure und Salpetersäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-05-1
Summenformel C3H5Cl
MDL-Nummer MFCD00000984
InChI-Schlüssel OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
PubChem CID 7850
ChEBI CHEBI:82379
IUPAC-Name 3-Chloroprop-1-en
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl chloride
Namenshinweis stabilized with propylene oxide
Schmelzpunkt -135°C
Dichte 0.939
Siedepunkt 44°C to 46°C
Flammpunkt -28°C
Geruch Sweet
Strukturformel CH2=CHCH2Cl
Brechungsindex 1.4155
Menge 2.5 L
UN-Nummer UN1100
Beilstein 635704
Merck Index 14,289
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln. (3600 mg/L (at 20°C),ethanol,ether,petroleum,acetone,chloroform,benzene,methanol and 2-prop.)
SMILES ClCC=C
Molekulargewicht (g/mol) 76.52
Formelmasse 76.53
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke