Learn More
Allylchlorid, 98 %, stab. mit Propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456887 500 mL 500 Milliliter
11466887 2.5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14330.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Allylchlorid wird als Alkylierungsmittel verwendet. Wird in der Behandlung mit Natrium-bis(Trimethylsilyl)amid verwendet, um das hochbelastete, hochreaktive Alkencyclopropen zu erhalten.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
Allylchlorid wird als Alkylierungsmittel verwendet. Bei Behandlung mit Natrium-bis(Trimethylsilyl)amid ergibt es das gestreckte, hochreaktive Alken Cyclopropen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3600 mg/l bei 20 °C), Ethanol, Ether, Petroleum, Aceton, Chloroform, Benzol, Methanol und 2-Prop.
Anmerkungen
Bei -20 °C lagern. An einem trockenen und kühlen Ort fest verschlossen halten. In ordnungsgemäß beschrifteten Behältern aufbewahren. Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort dicht verschlossen aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Bortrifluorid, Schwefelsäure und Salpetersäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-05-1
Summenformel C3H5Cl
MDL-Nummer MFCD00000984
InChI-Schlüssel OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
PubChem CID 7850
ChEBI CHEBI:82379
IUPAC-Name 3-Chloroprop-1-en
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl chloride
Namenshinweis stabilized with propylene oxide
Schmelzpunkt -135°C
Dichte 0.939
Siedepunkt 44°C to 46°C
Flammpunkt −28°C (−18°F)
Geruch Sweet
Strukturformel CH2=CHCH2Cl
Brechungsindex 1.4155
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1100
Beilstein 635704
Merck Index 14,289
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (3600mg/L at 20°C),ethanol,ether,petroleum,acetone,chloroform,benzene,methanol and 2-prop.
SMILES C=CCCl
Molekulargewicht (g/mol) 76.523
Formelmasse 76.53
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl chloride
RUO– Nur für Forschungszwecke