Learn More
Allopurinol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472616 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11472616 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11472616 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0521555850
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allopurinol
CAS 315-30-0
Summenformel C5H4N4O
MDL-Nummer MFCD00599413
Menge 1 g
Synonym allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
InChI-Schlüssel OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
IUPAC-Name 1H,2H,4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Formelmasse 136.11