Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Hydroxypyrazol[3,4-d]pyrimidin, 98 %
Artikelnummer. 13297049 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13297049 100 g Glasflasche 100 Gramm
10686692 5 g Glasflasche 5 Gramm
10006213 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13297049 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 121831000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 315-30-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 315-30-0
Summenformel C5H4N4O
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
MDL-Nummer MFCD00599413
InChI-Schlüssel OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
IUPAC-Name 1,2-Dihydropyrazol[3,4-d]Pyrimidin-4-on
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allopurinol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 384.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5 % (1 g, 105°C) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 26,IV,2076
Merck Index 15,271
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.35g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.