Learn More
Allantoin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Allantoin |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11) |
| Formelmasse | 158.044 |
| Reinheit (%) | >95% |