Learn More
IL-6R alpha Antibody (17506R), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18608483 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608483 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18608483 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB227RC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.16 CHF
    780.15 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 133.01 CHF
    14% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IL-6R alpha Monoclonal specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IL-6R alpha
Applications CyTOF, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 17506R
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Espèces hôtes Mouse
Immunogène S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-6 R alpha , Leu20-Asp339, Accession # P08887
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3570
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.