Learn More
Allantoin, Mikromol™
Artikelnummer. 17901556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17901556 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17901556 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1627.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Allantoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Allantoin
CAS 97-59-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Allantoin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H6 N4 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan, (+/-)-Allantoin
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
SMILES NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
IUPAC-Name (2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 158.12
Menge 250 mg
Formelmasse 158,044 g/mol