Learn More
Allantoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413047
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11413047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15571.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158.117 g/mol
Allantoin is a useful biomarker for oxidative stress. It is a reactant for Synthesis of sulofenur analogs for use as antitumor agents. It is used as a cosmetic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allantoin ist ein nützlicher Biomarker für oxidativen Stress. Es ist ein Reaktant für die Synthese von Sulofenur-Analoga zur Verwendung als Antitumormittel. Es wird als kosmetisches Mittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-59-6
Summenformel C4H6N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.117
MDL-Nummer MFCD00005260
InChI-Schlüssel POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
IUPAC-Name (2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff
SMILES C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allantoin
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Menge 5000 g
Beilstein 102364
Merck Index 14,258
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Freely soluble in alkalis
Formelmasse 158.12
Reinheit (%) 98%