Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M710 und BMP71
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Lohfarben
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dieses beständige, kaum schrumpfende Vinyl mit besonders starker Klebkraft eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und praktisch jeder Oberfläche in der Industrie.
- Das äußerst biegsame Material verfügt über einen stark haftenden, dauerhaften Klebstoff und eignet sich für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich.
- Es haftet durch gute Biegsamkeit auch auf schwierigen Oberflächen, wie lackierte Betonwände, bemaltes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre und blasgeformte Gehäuse.
- Es ist beständig gegen Chemikalien, Öle und Fette, Salznebel, Reinigungsmittel und in Industrieumgebungen übliche Verschmutzungen.
- 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich bei Temperaturen von -40°C bis 82°C (-40°F bis 180°F); kann bei niedrigen Temperaturen bis zu -18°C (0°F) angebracht werden.
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R10000 oder M7-R6000.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Label |
| Material | Vinyl |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Outdoor Labels |
| Mehr anzeigen |