Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M6/M7
Dank seiner Fähigkeit, im Außenbereich bis zu 10 Jahre zu halten, ist™ Bradys schrumpfarme Vinylfolie mit ultra-aggressivem Klebstoff ideal für eine breite Palette von Kennzeichnungsanwendungen geeignet.
61.00 CHF - 111.37 CHF
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
|---|---|
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Rot |
| Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
17859004
|
Brady™
173208 |
50 ft. x 0,5 in. | M710, BMP71 |
67.40 CHF 61.00 CHF / 1 Stück Sparen 6.40 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17838194
|
Brady™
174161 |
50 ft. x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
71.40 CHF 64.65 CHF / 1 Stück Sparen 6.75 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 20-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17848264
|
Brady™
173275 |
50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
87.95 CHF 79.65 CHF / 1 Stück Sparen 8.30 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 20-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17848944
|
Brady™
174125 |
50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
93.25 CHF 84.42 CHF / 1 Stück Sparen 8.83 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 20-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17809054
|
Brady™
173244 |
50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
117.00 CHF 105.06 CHF / 1 Stück Sparen 11.94 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 20-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17808894
|
Brady™
174140 |
50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
124.00 CHF 111.37 CHF / 1 Stück Sparen 12.63 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
- Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
- Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Rot | |
| Kontinuierlich | |
| Thermotransfer | |
| Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung | |
| 50 ft. | |
| -40 bis +180 °F | |
| 0,004 in. | |
| 50 ft. |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Unsteril | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |