Learn More
Brady™ Wetterfestes, permanent klebendes orangefarbenes Vinyl-Etikettenband für M6/M7-Drucker
Dank seiner Fähigkeit, im Außenbereich bis zu 10 Jahre zu halten, ist™ Bradys schrumpfarme Vinylfolie mit ultra-aggressivem Klebstoff ideal für eine breite Palette von Kennzeichnungsanwendungen geeignet.
61.00 CHF - 111.37 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979, ASTM D 523
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Orange
Mehr Spezifikationen ansehen
Produits 6
Code produit Marque Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Prix Quantité et disponibilité  
17849004
Afficher les documents
Brady™
173211
50 ft. x 0,5 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
67.40 CHF
61.00 CHF / 1 Stück
Sparen 6.40 CHF
9% Rabatt
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Lager vorrätig
Ajouter au panier
17818394
Afficher les documents
Brady™
174160
50 ft. x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
71.40 CHF
64.65 CHF / 1 Stück
Sparen 6.75 CHF
9% Rabatt
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Verfügbar ab: 20-11-2026
Ajouter au panier
17898294
Afficher les documents
Brady™
173278
50 ft. x 1 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
87.95 CHF
79.65 CHF / 1 Stück
Sparen 8.30 CHF
9% Rabatt
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Lager vorrätig
Ajouter au panier
17829004
Afficher les documents
Brady™
174124
50 ft. x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
93.25 CHF
84.42 CHF / 1 Stück
Sparen 8.83 CHF
9% Rabatt
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Verfügbar ab: 20-11-2026
Ajouter au panier
17838884
Afficher les documents
Brady™
173247
50 ft. x 2 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
117.00 CHF
105.06 CHF / 1 Stück
Sparen 11.94 CHF
10% Rabatt
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Lager vorrätig
Ajouter au panier
17839084
Afficher les documents
Brady™
174138
50 ft. x 2 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
124.00 CHF
111.37 CHF / 1 Stück
Sparen 12.63 CHF
10% Rabatt
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Verfügbar ab: 20-11-2026
Ajouter au panier
Description
Description
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
  • Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Aus B-595 Vinylmaterial
Spécification
Spécification
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Orange
Kontinuierlich
Thermotransfer
Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung
50 ft.
-40 bis +180 °F
0,004 in.
50 ft.
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ohne
Glanz
Vinyl
Unsteril
Nein
Rechteck
-40 bis +82 °C
0.102 mm
15.24 m
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.