Learn More
Brady™ Wetterfestes, permanent klebendes grünes Vinyl-Etikettenband für M6/M7-Drucker
Dank seiner Fähigkeit, im Außenbereich bis zu 10 Jahre zu halten, ist™ Bradys schrumpfarme Vinylfolie mit ultra-aggressivem Klebstoff ideal für eine breite Palette von Kennzeichnungsanwendungen geeignet.
Marke:  Brady™ 174122
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17809014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.25 CHF
    84.42 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.83 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
  • Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Grün
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 bis +82 °C
0.102 mm
50 ft.
1 in.
M6C-1000-595-GN
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
50 ft.
-40 bis +180 °F
0,004 in.
50 ft. x 1 in.
15.24 m
25.4 mm