Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M6/M7
Dank seiner Fähigkeit, im Außenbereich bis zu 10 Jahre zu halten, ist™ Bradys schrumpfarme Vinylfolie mit ultra-aggressivem Klebstoff ideal für eine breite Palette von Kennzeichnungsanwendungen geeignet.
61.00 CHF - 111.37 CHF
Especificaciones
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
|---|---|
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Beschichtung | Ohne |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Código de producto | Marca | Farbe | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Farbe | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|
17859204
|
Brady™
173218 |
Braun | 50 ft. x 0,5 in. | M710, BMP71 |
67.40 CHF 61.00 CHF / 1 Stück Sparen 6.40 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17888164
|
Brady™
173285 |
Braun | 50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
87.95 CHF 79.65 CHF / 1 Stück Sparen 8.30 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17838844
|
Brady™
173254 |
Braun | 50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
117.00 CHF 105.06 CHF / 1 Stück Sparen 11.94 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17868944
|
Brady™
174133 |
Braun | 50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
124.00 CHF 111.37 CHF / 1 Stück Sparen 12.63 CHF 10% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17838874
|
Brady™
173212 |
Ocker | 50 ft. x 0,5 in. | M710, BMP71 |
67.40 CHF 61.00 CHF / 1 Stück Sparen 6.40 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 23-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17898284
|
Brady™
173279 |
Ocker | 50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
87.95 CHF 79.65 CHF / 1 Stück Sparen 8.30 CHF 9% Rabatt |
Verfügbar ab: 23-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17828884
|
Brady™
173248 |
Ocker | 50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
117.00 CHF 105.06 CHF / 1 Stück Sparen 11.94 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 23-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17828414
|
Brady™
173273 |
Lohfarben | 50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
87.95 CHF 79.65 CHF / 1 Stück Sparen 8.30 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
|
17858744
|
Brady™
173242 |
Lohfarben | 50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
117.00 CHF 105.06 CHF / 1 Stück Sparen 11.94 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 23-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
||
Descripción
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
- Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
- Aus B-595 Vinylmaterial
Especificaciones
| Nicht autoklavierbar | |
| Ohne | |
| Thermotransfer | |
| Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung | |
| 50 ft. | |
| -40 bis +180 °F | |
| 0,004 in. | |
| 50 ft. |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.