Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M6/M7
Dank seiner Fähigkeit, im Außenbereich bis zu 10 Jahre zu halten, ist™ Bradys schrumpfarme Vinylfolie mit ultra-aggressivem Klebstoff ideal für eine breite Palette von Kennzeichnungsanwendungen geeignet.
Marke: Brady™ 174157
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
- Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
- Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Blau | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, elektrische Kennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilmarkierung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 in. | |
| M6C-500-595-BL |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 bis +180 °F | |
| 0,004 in. | |
| 50 ft. x 0,5 in. | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |