Learn More
all-rac-alpha-Tocopherylacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 17978424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17978424 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17978424 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1381.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
all-rac-alpha-Tocopherylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
CAS 7695-91-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C31 H52 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym all-rac-alpha-Tocopheryl acetate, all-rac-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
IUPAC-Name [2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 472.74
Menge 250 mg
Formelmasse 472,3916 g/mol