Learn More
Buerkle™ Allzweckröhrchen mit Schraubverschluss
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Röhrchen mit Schraubverschluss
- Für Lagerung und Transport, PP
- Rohr: PP, transparent; Schraubdeckel: PP-durchlässig
- Keine Ritzen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Farbe | Transparent |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 1 |
| Breite (metrisch) | 126 mm |
| Closure Included | Ja |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 126 mm |
| Produkttyp | Rörchen |
| Mehr anzeigen |