Learn More
S Murray™ Samco™ Glasspritze mit Luer-Spitze
Artikelnummer. 12369209
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12369209 2 ml 1 Stück
12389209 10 ml 1 Stück
12359209 1 ml 1 Stück
12399209 20 ml 1 Stück
12379209 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12369209 Lieferant S Murray™ Lieferanten-Nr. G811/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.75 CHF
    2.89 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.86 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Spritzen eignen sich für zahlreiche Forschungsanwendungen. S Murray™ Vollglas-Spritzen mit Luer-Spitzen sind graduiert und verfügen über Luer-Anschlüsse aus Glas.
Diese Spritzen eignen sich für zahlreiche Forschungsanwendungen.S Murray™ Vollglas-Spritzen mit Luer-Spitzen sind graduiert und verfügen über Luer-Anschlüsse aus Glas.
  • Spritze mit Luer-Anschlussstück aus Glas
  • Vollständig austauschbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Material Glas
Produkttyp Glasspritze mit Luer-Konus
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 2 ml
Anschlusstyp Luer-Spitze
Graduated Ja