Learn More
Merck All-Glass Filter Holder Kit, 90 mm
Vacuum filter aqueous, organic, or corrosive liquids for particulate contamination analysis.
Marke:  Merck XX1019022
Additional Details : Gewicht : 0.74660kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15864166
  • 1925.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Vakuumfiltrieren wässriger, organischer oder korrosiver Flüssigkeiten für Partikelkontaminationsanalysen.
Millipore Vollglas-Filterhalter - Kit 90 mm, Glasfritte oder Membranhalterung aus Edelstahl, 1 l-TrichterDer Millipore Vollglas-Filterhalter wurde für die Filtration wässriger und organischer oder korrosiver Flüssigkeiten für die Partikelkontaminationsanalyse entwickelt. Der Halter kann auch für die HPLC-Lösungsmittelvorbereitung verwendet werden. Der Vakuumanschluss ist über dem Filtratausgang in den Filterhalter und Kolbenverschluss integriert. Mit dieser Konstruktion können Sie vermeiden, dass Sie unbeabsichtigt Filtrat in die Vakuumschläuche ziehen. Dieses Design ermöglicht auch den einfachen Transfer von Filtrat (d. h. HPLC-Lösungsmittel) durch Ausgießen aus dem Empfängerkolben. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Kit, das aus folgenden Teilen besteht:(Katalognummer - Beschreibung) XX1019000 - Millipore Glastrichter, 1 l, 90 mm, Borosilikat, geschliffene Glasdichtung XX1019003 - Millipore Federklemme, 90 mm, Aluminum XX1519002 - Millipore Glasbasis und -kappe, 90 mm, Frittenstütze aus GlasEigenschaften und Vorteile:• Die Vollglas-Konstruktion bietet eine breite chemische Kompatibilität• Borosilikatglasteile kommen in Kontakt mit der Flüssigkeit, mit geschliffenen Dichtungsflächen aus Glas• Der Vakuumanschluss an die Kolbenkappe vereinfacht den FiltrattransferAnwendungen:Partikelkontaminationsanalyse, HPLC-Lösungsfiltration, allgemeine Filtration und Klärung
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Borosilikatglas
1
1 l
3,54 in.
Trichter aus Borosilikatglas, Basis und Kappe mit Schlauch, Federklemme aus eloxiertem Aluminium
Unsteril
Kit Filterhalter aus Glas
3,54 in.
90 mm