Learn More
Alkalien& Standard für Erdalkalinität: Ba, Be, Ca, Cs, K, Li, Mg, Na, Rb, Sr @ 100 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Beschreibung
Alkalien& Standard für Erdalkalinität: Ba, Be, Ca, Cs, K, Li, Mg, Na, Rb, Sr @ 100 μg/ml in 5% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium/Strontium/Lithium/Barium/Beryllium/Magnesium/Potassium/Rubidium/Sodium/Caesium |
| CAS | 7440-70-2, 7440-24-6, 7439-93-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7439-95-4 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Calcium/Strontium/Lithium/Barium/Beryllium/Magnesium/Potassium/Rubidium/Sodium/Caesium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 99.98 μg/mL/Strontium 99.98 μg/mL/Lithium 99.99 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Rubidium 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Caesium 100.1 μg/mL |