Learn More
Abnova™ Alkalische Phosphatase (PAP)
Artikelnummer. 16052545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16052545 1000 Einheiten 1000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16052545 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0009.1000Units
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
E.coli mit dem Plasmid, das das Gen der alkalischen Phosphatase aus Shewanella sp. codiert. SIB1 (PAP).
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung
Menge 1000 Einheiten
Enthält 10 x alkalischer Phosphatase-Reaktionspuffer, Verdünnungspuffer (1 x Reaktionspuffer). Lagern bei -20 °C