Learn More
Molecular Probes™ Alkaline Phosphatase Live Stain
Artikelnummer. 12807552
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Röhrchen
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12807552 1 Röhrchen 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12807552 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. A14353
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alkalischer Phosphatase-Live-Farbstoff
Die Alkaline Phosphatase Live Stain ist ein Produkt zur Stammzellbildgebung, das es Anwendern ermöglicht, pluripotente Stammzellen (PSCs) differentiell zu färben. Der Farbstoff ist ein zelldurchlässiges fluoreszierendes Substrat für alkalische Phosphatase (AP), das für Zellen ungiftig ist und innerhalb von zwei Stunden diffundiert. Alkalischer Phosphatase-Live-Farbstoff besteht aus 50 μl eines 500x Fluoreszein-Farbstoffs in DMSO, der für das Färben von zwei 24-Well Platten, vier 6 cm-Schälchen oder zwei 10 cm-Schälchen ausreicht.
Alkalischer Phosphatase-Live-Farbstoff ermöglicht Ihnen Folgendes:
  • Identifizieren von pluripotenten Stammzellen mit einem starken Signal oberhalb des Hintergrunds
  • Färben von PSCs in der Regel in 20 Minuten oder weniger
  • Verwenden Sie den ersten alkalischen Phosphatase-Farbstoff auf dem Markt, der die Lebensfähigkeit der Zellen erhält
    Alkalische Phosphatase-Methode zum Nachweis pluripotenter Stammzellen
    AP ist ein phänotypischer Marker von PSCs, einschließlich undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs), induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) und embryonaler Keimzellen (EGCs). Während AP in den meisten Zelltypen exprimiert wird, ist ihre Expression in PSC stark erhöht. Die AP-Färbung wurde daher zur differentiellen Färbung von PSCs verwendet, um sie leicht von Mausembryonalfibroblasten (MEFs) zu unterscheiden, die häufig für Reprogrammierungsexperimente als Feeder und Elternfibroblasten verwendet werden.
    Screening auf Pluripotenz, ohne kostbare Kolonien zu opfern
    Alkalischer Phosphatase-Live-Farbstoff ist ideal geeignet für das Screening von Kolonien in frühen Stadien des Reprogrammierungs-Workflows, da der Farbstoff die Lebensfähigkeit der Stammzellen erhält. Er kann auch in späteren Phasen als Negativauswahlwerkzeug zur Identifizierung undifferenzierter Zellen verwendet werden.
    Schnelles Färben von Zellen
    Alkalischer Phosphatase-Live-Farbstoff nutzt ein einfaches, nicht permanentes, zellentwicklungsfähiges Protokoll zur Identifizierung von PSCs in Ihren Experimenten. Verdünnen Sie einfach den Farbstoff in Medien, tragen Sie ihn auf Zellen auf, waschen Sie ihn vorsichtig, und die Zellen sind für die Fluoreszenzbildgebung bereit.
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Stammzellen (iPS – Induced Pluripotent Stem), Stammzellen (embryonisch)
    Farbe Grün
    Inhalt und Lagerung Enthält 1 bernsteinfarbenes Fläschchen. Bei -20 °C lagern.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Floid™ Zellbildgebungsstation, Fluoreszenzmikroskop
    Produkttyp Alkaline Phosphatase Live Stain
    Farbstofftyp Klassische Farbstoffe
    Form Flüssig
    Menge 1 Röhrchen
    Forschungskategorie Differenzierung
    Versandbedingung Trockeneis
    Subzelluläre Lokalisation Zellmembranen & Lipide
    Substrattyp AP-Substrat (alkalische Phosphatase)