Learn More
AGMA Alkalisches Reinigungsmittel
Beschreibung
Alkalines Waschmittel entfernt vor der Desinfektion wirksam hartnäckige Schadstoffe, einschließlich sichtbarer Verschmutzung oder Rückstände durch frühere Desinfektionsanwendungen.
Mit einem pH-Wert von 12 ist es äußerst effektiv beim Abbau von Proteinen, was es perfekt für den ersten Schritt zur Beseitigung von Verschüttungen oder für erste Reinigungen neuer Fertigungsräume macht.
- pH 12 ist ideal für Tiefenreinigungen und Reinigungen mit hoher Proteinmenge
- Besonders wirksam gegen proteinhaltige und organische Rückstände
- Entfernt Ablagerungen, die neutrale oder saure Reiniger möglicherweise nicht beseitigen
- Geringes Schäumen
- Hinterlässt keine nennenswerten Rückstände
- Hergestellt mit WFI-Wasser
- Hergestellt in Reinräumen der Klasse C/D
- Qualitätsmanagement zertifiziert nach BS EN ISO 9001:2015
- Hergestellt gemäß den cGMP-Richtlinien
- Vollständig nachverfolgbar mit unterstützender Analyse
- Erhältlich in 1-Liter-Trigger-Sprays und 5-Liter-Flaschenverschluss
- Empfohlen für den Einsatz in Reinräumen der Klasse C oder D (im Einklang mit deinen cGMP-Risikobewertungen, SOPs und Validierungen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Alkalines Waschmittel in WFI |
| Color-coded | Nein |
| Form | Flüssig |
| pH | 11,5 bis 12,5 |
| Scent | Geruchlos |
| Sterilität | Unsteril |
| Aussehen | Farblos |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Behältertyp | Flasche mit Verschluss |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Alkaline Detergent
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL