Learn More
Alkali Blue 6B-Lösung, Solstice
Artikelnummer. 15688360
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15688360 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15688360 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 32806250ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
0.1 % in Ethanol, für die Säure-Base-Titration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alkali-Blau6-B-Lösung
CAS 1324-80-7
Summenformel C37H30N3NaO4S
UN-Nummer 1170
InChI-Schlüssel BPCZPTGXEYXQRS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=C(C=C3)NC4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=CC=C6S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;2-[4-[bis(4-anilinophenyl)-hydroxymethyl]anilino]benzensulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 635.714
PubChem CID 71464047
Formelmasse 635,71 g/mol
Menge 250 ml
Flammpunkt 14 °C (57,2 °F)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alkali blue 6B solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. Pigment blue 61