Learn More
Invitrogen™ Human ALK, GST Tag Recombinant Protein
Anaplastic Lymphoma Receptor Tyrosine Kinase (ALK) belongs to the insulin receptor superfamily.
574.00 CHF - 8710.00 CHF
Spezifikation
Gen-Alias CD246, NBLST3
Kinase-Familie ALK Kinase Family
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Expressionssystem Baculovirus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11543597
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV3867
10μg
574.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15418583
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR7396B
100μg
1944.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10188492
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4185
1mg
8710.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ALK is vital for brain development. Mutations, rearrangements, and amplifications in the ALK gene have been found in tumors, including anaplastic large cell lymphoma, neurblastoma, and non-small cell lung cancer. Chromosomal rearrangement is the most common genetic alteration.
Spezifikation
Spezifikation
CD246, NBLST3
Human
Baculovirus
ALK Kinase Family
Recombinant
Videos