Learn More
Novus Biologicals™ ALK-1 Antibody (ascrinvacumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
248.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Antigen ALK-1
Klon ascrinvacumab
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30047576
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28297-50ug
50 μg
248.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30046919
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28297-100ug
100 μg
379.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30047517
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28297-1mg
1 mg
1080.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ALK-1 Monoclonal antibody specifically detects ALK-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
ALK-1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
activin A receptor type II-like 1, activin A receptor, type II-like kinase 1, Activin receptor-like kinase 1, ACVRLK1ORW2, ALK-1, ALK1TGF-B superfamily receptor type I, EC 2.7.11, HHT, HHT2EC 2.7.11.30, serine/threonine-protein kinase receptor R3, SKR3, TSR-I
ACVRL1/ ALK-1
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
ascrinvacumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P37023
94
IgG2
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.