Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarinrot S, rein, zertifiziert
Artikelnummer. 15234724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15234724 100 g 100 Gramm
10381101 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234724 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 400481000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 130-22-3 | C14H7NaO7S | 342.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-22-3
Summenformel C14H7NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 342.253
MDL-Nummer MFCD00013049
InChI-Schlüssel HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC-Name Natrium;3,4-Dihydroxy-9,10-Dioxoanthracen-2 -Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alizarin Red S
Absorptionsverhältnis 0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 554 to 558nm 590 to 599nm
Formelmasse 342.26
Güte Rein
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
Farbe Rot
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver